Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N,N-dimethyl-2-nitroaniline, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63169.03
Detalles adicionales : CAS : 17815-99-5 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489708
  • 81.60€ / 1 g
Fecha estimada de envío
13-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
17815-99-5
200.622
4-chloro-2-nitro-phenyl-dimethyl-amine, 2-nitro-4-chloro-n,n-dimethylaniline, 4-chloro-n,n-dimethyl-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-chloro-n,n-dimethyl-2-nitro
4-chloro-N,N-dimethyl-2-nitroaniline
C8H9ClN2O2
QOMAYFFYZHAPEH-UHFFFAOYSA-N
12468660
CN(C)C1=C(C=C(C=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
4-Chloro-N,N-dimethyl-2-nitroaniline
17815-99-5
UN2811
4-chloro-2-nitro-phenyl-dimethyl-amine, 2-nitro-4-chloro-n,n-dimethylaniline, 4-chloro-n,n-dimethyl-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-chloro-n,n-dimethyl-2-nitro
CN(C)C1=C(C=C(C=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
200.622
200.62
97%
1g
C8H9ClN2O2
2213297
QOMAYFFYZHAPEH-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-N,N-dimethyl-2-nitroaniline
12468660
Solid
Videos
SDS Documentos