Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N,N-diethyl-2-nitroaniline, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H63049.06
Detalles adicionales : CAS : 86309-90-2 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449508
  • 342.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
86309-90-2
(4-Chloro-2-nitrophenyl)diethylamine
Especificación
4-Chloro-N,N-diethyl-2-nitroaniline
86309-90-2
3298044
228.68
96%
5g
UN2811
(4-Chloro-2-nitrophenyl)diethylamine
Solid