Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-isopropyl-3-sulfamoylbenzamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65318.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452519
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD21101912
Especificaciones
4-Chloro-N-isopropyl-3-sulfamoylbenzamide
MFCD21101912
Solid
1g
276.74
95%
Videos
SDS Documentos