Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(4-methoxybenzyl)-3-sulfamoylbenzamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65530.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449716
  • 233.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD27975778
Especificación
4-Chloro-N-(4-methoxybenzyl)-3-sulfamoylbenzamide
MFCD27975778
Solid
1g
354.81
95%