missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(4-isopropylphenyl)-3-sulfamoylbenzamide, 95%

Marca:  Alfa Aesar™ H65165.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15489426

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD10403627

Especificaciones

4-Chloro-N-(4-isopropylphenyl)-3-sulfamoylbenzamide
MFCD10403627
Solid
1g
352.84
95%
Videos
SDS Documentos