Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(4-fluorophenyl)-3-nitrobenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59934.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446388
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
346723-11-3
294.67
ISPRTADXNDRREI-UHFFFAOYSA-N
766218
C13H8ClFN2O3
MFCD00594545
4-chloro-n-4-fluorophenyl-3-nitrobenzamide, isprtadxndrrei-uhfffaoysa-n, 4-chloro-n-4-fluoro-phenyl-3-nitro-benzamide, benzamide, 4-chloro-n-4-fluorophenyl-3-nitro, 4-chloro-3-nitrophenyl-n-4-fluorophenyl carboxamide
Especificaciones
4-Chloro-N-(4-fluorophenyl)-3-nitrobenzamide
346723-11-3
MFCD00594545
ISPRTADXNDRREI-UHFFFAOYSA-N
766218
Solid
1g
C13H8ClFN2O3
4-chloro-n-4-fluorophenyl-3-nitrobenzamide, isprtadxndrrei-uhfffaoysa-n, 4-chloro-n-4-fluoro-phenyl-3-nitro-benzamide, benzamide, 4-chloro-n-4-fluorophenyl-3-nitro, 4-chloro-3-nitrophenyl-n-4-fluorophenyl carboxamide
294.67
294.67
97%
Videos
SDS Documentos