missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(4-fluorophenyl)-3-nitrobenzamide, 97%

183.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 346723-11-3
Fórmula molecular C13H8ClFN2O3
Molecular Weight (g/mol) 294.67
Número MDL MFCD00594545
InChI Key ISPRTADXNDRREI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-n-4-fluorophenyl-3-nitrobenzamide, isprtadxndrrei-uhfffaoysa-n, 4-chloro-n-4-fluoro-phenyl-3-nitro-benzamide, benzamide, 4-chloro-n-4-fluorophenyl-3-nitro, 4-chloro-3-nitrophenyl-n-4-fluorophenyl carboxamide
PubChem CID 766218
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15495356 SDS Alfa Aesar™
H59934.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
 
15446388 SDS Alfa Aesar™
H59934.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

346723-11-3
294.67
ISPRTADXNDRREI-UHFFFAOYSA-N
766218
C13H8ClFN2O3
MFCD00594545
4-chloro-n-4-fluorophenyl-3-nitrobenzamide, isprtadxndrrei-uhfffaoysa-n, 4-chloro-n-4-fluoro-phenyl-3-nitro-benzamide, benzamide, 4-chloro-n-4-fluorophenyl-3-nitro, 4-chloro-3-nitrophenyl-n-4-fluorophenyl carboxamide

Especificaciones

4-Chloro-N-(4-fluorophenyl)-3-nitrobenzamide
346723-11-3
MFCD00594545
ISPRTADXNDRREI-UHFFFAOYSA-N
766218
Solid
250mg
C13H8ClFN2O3
4-chloro-n-4-fluorophenyl-3-nitrobenzamide, isprtadxndrrei-uhfffaoysa-n, 4-chloro-n-4-fluoro-phenyl-3-nitro-benzamide, benzamide, 4-chloro-n-4-fluorophenyl-3-nitro, 4-chloro-3-nitrophenyl-n-4-fluorophenyl carboxamide
294.67
294.67
97%