Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(4-chloro-3-methylphenyl)-3-sulfamoylbenzamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65561.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489736
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD27975786
Especificaciones
4-Chloro-N-(4-chloro-3-methylphenyl)-3-sulfamoylbenzamide
MFCD27975786
Solid
1g
359.23
95%
Videos
SDS Documentos