Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(3-methylbenzyl)-3-sulfamoylbenzamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65211.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449466
  • 233.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD28098770
Especificación
4-Chloro-N-(3-methylbenzyl)-3-sulfamoylbenzamide
MFCD28098770
Solid
1g
338.81
95%