missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(3-isopropylphenyl)-3-sulfamoylbenzamide, 95%

Marca:  Alfa Aesar™ H65184.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15489436

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD28098765

Especificaciones

4-Chloro-N-(3-isopropylphenyl)-3-sulfamoylbenzamide
MFCD28098765
Solid
1g
352.84
95%
Videos
SDS Documentos