Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(3-chlorophenyl)-2-fluoro-5-sulfamoylbenzamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65225.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499476
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD28098772
Especificaciones
4-Chloro-N-(3-chlorophenyl)-2-fluoro-5-sulfamoylbenzamide
MFCD28098772
Solid
1g
363.19
95%
Videos
SDS Documentos