missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(3,5-dimethylphenyl)benzamide, 97%

183.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 127292-04-0
Fórmula molecular C15H14ClNO
Molecular Weight (g/mol) 259.733
Número MDL MFCD00783850
InChI Key RLHLIMJZJKUOGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-n-3,5-dimethylphenyl benzamide, benzamide, 4-chloro-n-3,5-dimethylphenyl, cambridge id 5345584, n-3,5-dimethylphenyl-4-chlorobenzamide, 4-chloro-n~1~-3,5-dimethylphenyl benzamide, n-3,5-dimethylphenyl 4-chlorophenyl carboxamide
PubChem CID 710622
IUPAC Name 4-chloro-N-(3,5-dimethylphenyl)benzamide
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)C
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15495738 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H59423.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-11-2019
Añadir a la cesta
 
15485738 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H59423.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

127292-04-0
259.733
RLHLIMJZJKUOGM-UHFFFAOYSA-N
710622
CC1=CC(=CC(=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)C
C15H14ClNO
MFCD00783850
4-chloro-n-3,5-dimethylphenyl benzamide, benzamide, 4-chloro-n-3,5-dimethylphenyl, cambridge id 5345584, n-3,5-dimethylphenyl-4-chlorobenzamide, 4-chloro-n~1~-3,5-dimethylphenyl benzamide, n-3,5-dimethylphenyl 4-chlorophenyl carboxamide
4-chloro-N-(3,5-dimethylphenyl)benzamide

Especificaciones

250mg
Orange
C15H14ClNO
4-chloro-n-3,5-dimethylphenyl benzamide, benzamide, 4-chloro-n-3,5-dimethylphenyl, cambridge id 5345584, n-3,5-dimethylphenyl-4-chlorobenzamide, 4-chloro-n~1~-3,5-dimethylphenyl benzamide, n-3,5-dimethylphenyl 4-chlorophenyl carboxamide
CC1=CC(=CC(=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)C
259.733
259.74
97%
4-Chloro-N-(3,5-dimethylphenyl)benzamide
127292-04-0
MFCD00783850
RLHLIMJZJKUOGM-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-N-(3,5-dimethylphenyl)benzamide
710622
Solid