Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(3,5-dimethoxyphenyl)-3-sulfamoylbenzamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65940.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450027
  • 233.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD27975842
Especificaciones
4-Chloro-N-(3,5-dimethoxyphenyl)-3-sulfamoylbenzamide
MFCD27975842
Solid
1g
370.81
95%