Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(2-methylphenyl)-3-sulfamoylbenzamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65720.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449856
  • 233.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD27975809
4-Chloro-3-sulfamoyl-N-(o-tolyl)benzamide
Especificaciones
4-Chloro-N-(2-methylphenyl)-3-sulfamoylbenzamide
MFCD27975809
324.78
95%
1g
4-Chloro-3-sulfamoyl-N-(o-tolyl)benzamide
Solid
Videos
SDS Documentos