Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(2-methoxybenzyl)-3-sulfamoylbenzamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65713.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489846
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD11726808
Especificaciones
4-Chloro-N-(2-methoxybenzyl)-3-sulfamoylbenzamide
MFCD11726808
Solid
1g
354.81
95%
Videos
SDS Documentos