missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(2-ethoxyphenyl)benzamide, 97%

183.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 294195-76-9
Fórmula molecular C15H14ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 275.732
Número MDL MFCD00431896
InChI Key IOWQJZGPJKPRCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-n-2-ethoxyphenyl benzamide, cambridge id 5348277, 4-chlorophenyl-n-2-ethoxyphenyl carboxamide, 4-chloro-n-2-ethoxy-phenyl-benzamide
PubChem CID 292792
IUPAC Name 4-chloro-N-(2-ethoxyphenyl)benzamide
SMILES CCOC1=CC=CC=C1NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15445788 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H59455.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
 
15435788 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H59455.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

294195-76-9
275.732
IOWQJZGPJKPRCY-UHFFFAOYSA-N
292792
CCOC1=CC=CC=C1NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
C15H14ClNO2
MFCD00431896
4-chloro-n-2-ethoxyphenyl benzamide, cambridge id 5348277, 4-chlorophenyl-n-2-ethoxyphenyl carboxamide, 4-chloro-n-2-ethoxy-phenyl-benzamide
4-chloro-N-(2-ethoxyphenyl)benzamide

Especificaciones

250mg
294195-76-9
MFCD00431896
IOWQJZGPJKPRCY-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-N-(2-ethoxyphenyl)benzamide
292792
Solid
4-Chloro-N-(2-ethoxyphenyl)benzamide
C15H14ClNO2
4-chloro-n-2-ethoxyphenyl benzamide, cambridge id 5348277, 4-chlorophenyl-n-2-ethoxyphenyl carboxamide, 4-chloro-n-2-ethoxy-phenyl-benzamide
CCOC1=CC=CC=C1NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
275.732
275.73
97%