Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(2-chloro-4-methylphenyl)-3-sulfamoylbenzamide, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H65435.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489636
  • 233.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-10-2019
Especificaciones
1g
White
Solid
4-Chloro-N-(2-chloro-4-methylphenyl)-3-sulfamoylbenzamide
359.23
96%
Videos
SDS Documentos