missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)-2-fluoro-5-sulfamoylbenzamide, 95%

Marca:  Alfa Aesar™ H65206.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15489456

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD28098768

Especificaciones

4-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)-2-fluoro-5-sulfamoylbenzamide
MFCD28098768
Solid
1g
356.8
95%
Videos
SDS Documentos