Learn More
4-cloro-L-fenilalanina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
4-Chloro-L-phenylalanine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-cloro-L-fenilalanina es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en ácido acético. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
La 4-cloro-L-fenilalanina es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en ácido acético. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-L-phenylalanine |
Punto de fusión | 235°C to 238°C |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 2416150 |
Información de solubilidad | Soluble in acetic acid. Slightly soluble in water. |
Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(4-clorofenil)propanoico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.63 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Cantidad | 250 mg |
Forma física | Sólido |