Learn More
4-Cloro-7-nitrobenzofurazan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-cloro-7-nitrobenzofurazan se utiliza como reactivo derivado para el análisis cromatográfico de aminoácidos y aminas de bajo peso molecular.Se utiliza en la preparación de fosfolípidos fluorescentes derivados, hidroxinaftofurazan y 4-cloro-7-nitrobenzofurazan-dodecanoilfosfatidiletanolamina.Actúa como reactivo fluorescente para etiquetar sulfhidrilos libres y N-terminales en proteínas, y como agente de retención para el ácido sulfénico de cisteína.Es un reactivo cromogénico y fluorogénico sensible.Reacciona con trans-1-metoxi-3-(trimetilsililoxi)-1,3-butadieno (dieno de Danishefsky) para preparar el éter silílico de forma regioselectiva.Además, se utiliza para etiquetar péptidos, proteínas y otras biomoléculas.Asimismo, se emplea en la síntesis de fosfolípidos fluorescentes derivados, NBD-dodecanoilfosfatidiletanolamina, hidroxinaftofurazan funcionalizado y maleimida marcada con 7-nitrobenzofurazan (NBD).
Solubilidad
Soluble en metanol, dimetilsulfóxido, dimetilformamida y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
El 4-cloro-7-nitrobenzofurazan se utiliza como reactivo derivado para el análisis cromatográfico de aminoácidos y aminas de bajo peso molecular.Se utiliza en la preparación de fosfolípidos fluorescentes derivados, hidroxinaftofurazan y 4-cloro-7-nitrobenzofurazan-dodecanoilfosfatidiletanolamina.Actúa como reactivo fluorescente para etiquetar sulfhidrilos libres y N-terminales en proteínas, y como agente de retención para el ácido sulfénico de cisteína.Es un reactivo cromogénico y fluorogénico sensible.Reacciona con trans-1-metoxi-3-(trimetilsililoxi)-1,3-butadieno (dieno de Danishefsky) para preparar el éter silílico de forma regioselectiva.Además, se utiliza para etiquetar péptidos, proteínas y otras biomoléculas.Asimismo, se emplea en la síntesis de fosfolípidos fluorescentes derivados, NBD-dodecanoilfosfatidiletanolamina, hidroxinaftofurazan funcionalizado y maleimida marcada con 7-nitrobenzofurazan (NBD).
Solubilidad
Soluble en metanol, dimetilsulfóxido, dimetilformamida y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan |
Punto de fusión | 96°C to 100°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 614212 |
Información de solubilidad | Soluble in methanol,dimethylsulfoxide,dimethylformamide and chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.56 |
Porcentaje de pureza | 99% |