missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 4-Cloro-6-metil-2-fenilquinolina
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-6-methyl-2-phenylquinoline |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.73 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'