Learn More
4-Cloro-6-yodoquinazolina, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4813097
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
98556-31-1
C8H4ClIN2
290.49
MFCD01862193
BDAIUOPDSRAOKI-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-6-iodo-quinazoline, quinazoline, 4-chloro-6-iodo, 6-iodo-4-chloroquinazoline, pubchem23075, 4chloro-6-iodoquinazoline, 6-iodo4-chloroquinazoline, 4-chloro-6-iodo quinazoline, 4-chloro-6-iodo-qulinazoline, 6-iodine-4-chloroquine thiazole moiety
11173809
4-chloro-6-iodoquinazoline
ClC1=NC=NC2=CC=C(I)C=C12
98556-31-1
C8H4ClIN2
290.49
MFCD01862193
BDAIUOPDSRAOKI-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-6-iodo-quinazoline, quinazoline, 4-chloro-6-iodo, 6-iodo-4-chloroquinazoline, pubchem23075, 4chloro-6-iodoquinazoline, 6-iodo4-chloroquinazoline, 4-chloro-6-iodo quinazoline, 4-chloro-6-iodo-qulinazoline, 6-iodine-4-chloroquine thiazole moiety
11173809
4-chloro-6-iodoquinazoline
ClC1=NC=NC2=CC=C(I)C=C12
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-iodoquinazoline
Punto de fusión 175.0°C to 177.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.49
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-6-iodoquinazoline, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.