Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H33761.06
Detalles adicionales : CAS : 157590-59-5 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456617
  • 487.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-07-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine has application in dietary supplements, pharmaceutical or cosmeticeuticals.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
Especificaciones
157590-59-5
210.584
BUSGYQISMPLVIJ-UHFFFAOYSA-N
2773497
C1=C(C(=CC(=C1N)N)Cl)C(F)(F)F
C7H6ClF3N2
MFCD00119550
4-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 2-amino-4-chloro-5-trifluoromethyl aniline, 4-chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 2-amino-4-chloro-5-trifluoromethyl phenylamine, 2-chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride, 5-chloro-4-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-trifluoromethyl, 4-chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, aminochlorotrifluoromethylphenylamine, 3,4-diamino-6-chlorobenzotrifluoride
4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Especificaciones
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
61°C to 63°C
157590-59-5
MFCD00119550
4-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 2-amino-4-chloro-5-trifluoromethyl aniline, 4-chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 2-amino-4-chloro-5-trifluoromethyl phenylamine, 2-chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride, 5-chloro-4-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-trifluoromethyl, 4-chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, aminochlorotrifluoromethylphenylamine, 3,4-diamino-6-chlorobenzotrifluoride
C1=C(C(=CC(=C1N)N)Cl)C(F)(F)F
210.584
210.59
95%
White to Brown
5g
C7H6ClF3N2
UN2811
BUSGYQISMPLVIJ-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
2773497
Solid