Learn More
4-Cloro-5-nitro-o-fenilenodiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2690622
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
67073-39-6
C6H6ClN3O2
187.58
MFCD03427594
LOQLMWFVXRZASN-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-5-nitro-o-phenylenediamine, 4-chloro-5-nitro-1,2-benzenediamine, 5-chloro-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 4-chloro-5-nitro-1,2-phenylenediamine, 4-chloro-5-nitro-benzene-1,2-diamine, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-nitro
5702618
4-cloro-5-nitrobenceno-1,2-diamina
NC1=CC(Cl)=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
67073-39-6
C6H6ClN3O2
187.58
MFCD03427594
LOQLMWFVXRZASN-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-5-nitro-o-phenylenediamine, 4-chloro-5-nitro-1,2-benzenediamine, 5-chloro-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 4-chloro-5-nitro-1,2-phenylenediamine, 4-chloro-5-nitro-benzene-1,2-diamine, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-nitro
5702618
4-cloro-5-nitrobenceno-1,2-diamina
NC1=CC(Cl)=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-chloro-5-nitro-o-phenylenediamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 189.0°C to 193.0°C
Color Rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-5-nitro-o-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.