Learn More
4-Cloro-5-(4-clorofenil)tieno[2,3-d]pirimidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031967
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
331761-46-7
C12H6Cl2N2S
281.154
MFCD01038375
QDMQHIKVIOWCGY-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-5-4-chlorophenyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-4-chloro-phenyl-thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-4-chlorophenyl, 4-chloro-5-4-chlorophenyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloranyl-5-4-chlorophenyl thieno 2,3-d pyrimidine
708755
4-cloro-5-(4-clorofenil)tieno[2,3-d]pirimidina
C1=CC(=CC=C1C2=CSC3=C2C(=NC=N3)Cl)Cl
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
331761-46-7
C12H6Cl2N2S
281.154
MFCD01038375
QDMQHIKVIOWCGY-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-5-4-chlorophenyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-4-chloro-phenyl-thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-4-chlorophenyl, 4-chloro-5-4-chlorophenyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloranyl-5-4-chlorophenyl thieno 2,3-d pyrimidine
708755
4-cloro-5-(4-clorofenil)tieno[2,3-d]pirimidina
C1=CC(=CC=C1C2=CSC3=C2C(=NC=N3)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Punto de fusión 139.5°C to 141°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.16
Porcentaje de pureza 96%