Learn More
4-chloro-5-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidine, 97%, Maybridge
51.80€ - 288.30€
CAS 189681-04-7
Fórmula molecular C10H5ClN2S2
Molecular Weight (g/mol) 252.734
Número MDL MFCD00174019
InChI Key VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 735732
IUPAC Name 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno[2,3-d]pyrimidine
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CSC3=C2C(=NC=N3)Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
10028961 SDS Ver documentos Maybridge
AW00007DA
1g 51.80€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-01-2020
Añadir a la cesta
10284874 SDS Ver documentos Maybridge
AW00007EA
10g 288.30€
10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-01-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
189681-04-7
252.734
VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
735732
C1=CSC(=C1)C2=CSC3=C2C(=NC=N3)Cl
C10H5ClN2S2
MFCD00174019
4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno[2,3-d]pyrimidine
Especificaciones
1g
Amber Glass Bottle
94.5
95%
MFCD00174019
VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno[2,3-d]pyrimidine
735732
95%
4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2, 3-d]pyrimidine
189681-04-7
100.0
C10H5ClN2S2
4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
C1=CSC(=C1)C2=CSC3=C2C(=NC=N3)Cl
252.734
252.75