Learn More
Clorhidrato de 4-cloro-3-(trifluorometil)piridina, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077506
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
732306-24-0
C6H4Cl2F3N
218
MFCD04972770
HCKXJUZITVCDND-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridinehydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine, chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hcl, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride, 3-chloro-4-trifluoromethyl pyridine hydrochlrorid, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride salt
2782815
Cl.FC(F)(F)C1=C(Cl)C=CN=C1
732306-24-0
C6H4Cl2F3N
218
MFCD04972770
HCKXJUZITVCDND-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridinehydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine, chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hcl, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride, 3-chloro-4-trifluoromethyl pyridine hydrochlrorid, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride salt
2782815
Cl.FC(F)(F)C1=C(Cl)C=CN=C1
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Punto de fusión 152.0°C to 154.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 4-cloro-3-(trifluorometil)piridina; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.01
Porcentaje de pureza 0.97
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.