Learn More
4-Cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en el ámbito de la síntesis orgánica, los productos agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
El 4-cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en el ámbito de la síntesis orgánica, los productos agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
Punto de ebullición | 54°C (10 mmHg) |
Índice de refracción | 1.4964 |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 2101897 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.57 |
Porcentaje de pureza | 97% |