missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromuro de 4-cloro-3-(trifluorometoxi)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7028847
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
886500-93-2
C8H5BrClF3O
289.476
MFCD06660249
LAZINNAFCZCHLJ-UHFFFAOYSA-N
4-bromomethyl-1-chloro-2-trifluoromethoxy benzene, 4-chloro-3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 4-chloro-3-trifluoromethoxybenzyl bromide, 2-chloro-5-bromomethyl-1-trifluoromethoxy benzene, benzene,4-bromomethyl-1-chloro-2-trifluoromethoxy
17750697
4-(bromometil)-1-cloro-2-(trifluorometoxi)benceno
C1=CC(=C(C=C1CBr)OC(F)(F)F)Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
886500-93-2
C8H5BrClF3O
289.476
MFCD06660249
LAZINNAFCZCHLJ-UHFFFAOYSA-N
4-bromomethyl-1-chloro-2-trifluoromethoxy benzene, 4-chloro-3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 4-chloro-3-trifluoromethoxybenzyl bromide, 2-chloro-5-bromomethyl-1-trifluoromethoxy benzene, benzene,4-bromomethyl-1-chloro-2-trifluoromethoxy
17750697
4-(bromometil)-1-cloro-2-(trifluorometoxi)benceno
C1=CC(=C(C=C1CBr)OC(F)(F)F)Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Aplicaciones
El bromuro de 4-cloro-3-(trifluorometoxi)bencilo se utiliza como intermedio farmacéutico.

Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.

Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.48
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'