Learn More
4-Cloro-3-nitrobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10448060
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
121-17-5
C7H3ClF3NO2
225.55
MFCD00007084
TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 3-nitro-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, cmnt, 2-nitro-4-trifluoromethylchlorobenzene, 3-nitro-4-chlorotrifluoromethylbenzene, 4-chloro-3-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-chloro-3-nitrobenzylidyne fluoride
8462
1-cloro-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno
[O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
121-17-5
C7H3ClF3NO2
225.55
MFCD00007084
TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 3-nitro-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, cmnt, 2-nitro-4-trifluoromethylchlorobenzene, 3-nitro-4-chlorotrifluoromethylbenzene, 4-chloro-3-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-chloro-3-nitrobenzylidyne fluoride
8462
1-cloro-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno
[O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -2.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.5110g/mL
Punto de ebullición 222.0°C
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H3(NO2)CF3
Índice de refracción 1.4883 to 1.4903
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.511
Información de solubilidad Solubility in water: 660mg/l water (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.