missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clorhidrato de 4-cloro-3-fluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El clorhidrato de 4-cloro-3-fluoropiridina se emplea para la desprotección de los éteres fenólicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
El clorhidrato de 4-cloro-3-fluoropiridina se emplea para la desprotección de los éteres fenólicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride |
Punto de fusión | ∼160°C (sublimation) |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 168 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'