Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62445.03
Detalles adicionales : CAS : 627525-83-1 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457446
  • 509.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
627525-83-1
256.508
XJZYKURDYQAGGN-UHFFFAOYSA-N
22240146
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)Cl)F
C12H15BClFO2
MFCD16996258
2-4-chloro-3-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-chloro-3-fluoro-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 4-chloro-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-chloro-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-chloro-3-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl
2-(4-chloro-3-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Especificación
4-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
627525-83-1
MFCD16996258
XJZYKURDYQAGGN-UHFFFAOYSA-N
2-(4-chloro-3-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
22240146
Solid
1g
C12H15BClFO2
2-4-chloro-3-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-chloro-3-fluoro-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 4-chloro-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-chloro-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-chloro-3-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)Cl)F
256.508
256.51
96%