Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H34005.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496897
  • 153.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1323966-30-8
267.522
CSQVWQCEILWYKD-UHFFFAOYSA-N
66523615
CCOC1=C(C=CC(=C1F)CBr)Cl
C9H9BrClFO
MFCD19687186
4-chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzene
1-(bromomethyl)-4-chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzene
Especificaciones
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide
1323966-30-8
MFCD19687186
4-chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzene
CCOC1=C(C=CC(=C1F)CBr)Cl
267.522
267.52
97%
1g
C9H9BrClFO
UN3261
CSQVWQCEILWYKD-UHFFFAOYSA-N
1-(bromomethyl)-4-chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzene
66523615
Solid
Videos
SDS Documentos