Learn More
Cloruro de 4-cloro-2-nitrobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3770930
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
938-71-6
C7H5Cl2NO2
206.02
MFCD00007216
QBIQAXWMONJLNW-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-nitrobenzyl chloride, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitrobenzene, 4-chloro-2-nitrobenzylchloride, acmc-20amlj, benzene, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitro, 2-nitro-4-chlorobenzyl chloride, omphlgrocarzou-uhfffaoysa, .alpha.,4-dichloro-2-nitrotoluene
598399
[O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=CC(CCl)=C1
938-71-6
C7H5Cl2NO2
206.02
MFCD00007216
QBIQAXWMONJLNW-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-nitrobenzyl chloride, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitrobenzene, 4-chloro-2-nitrobenzylchloride, acmc-20amlj, benzene, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitro, 2-nitro-4-chlorobenzyl chloride, omphlgrocarzou-uhfffaoysa, .alpha.,4-dichloro-2-nitrotoluene
598399
[O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=CC(CCl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
Punto de fusión 38°C to 44°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H3(NO2)CH2Cl
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 4-cloro-1-(clorometilo)-2-nitrobenceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.03
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.