missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Cloro-2-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024012
122.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
89-63-4
C6H5ClN2O2
172.57
MFCD00007836
PBGKNXWGYQPUJK-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 4-chloro-2-nitro, p-chloro-o-nitroaniline, pcon, 2-nitro-4-chloroaniline, red salt nbgl, devol red f, devol red salt f, red base ciba vi, red base irga vi, red salt ciba vi
6979
4-cloro-2-nitroanilina
NC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
89-63-4
C6H5ClN2O2
172.57
MFCD00007836
PBGKNXWGYQPUJK-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 4-chloro-2-nitro, p-chloro-o-nitroaniline, pcon, 2-nitro-4-chloroaniline, red salt nbgl, devol red f, devol red salt f, red base ciba vi, red base irga vi, red salt ciba vi
6979
4-cloro-2-nitroanilina
NC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O

4-Chloro-2-nitroaniline is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 4-cloro-2-nitroanilina se utiliza como intermedio farmacéutico.

Solubilidad
Soluble en agua (0,5 g/l).

Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-nitroaniline
Punto de fusión 114°C to 118°C
Densidad 1.37
Temperatura de inflamación 191°C (375°F)
Olor Weak, Characteristic
Cantidad 250 g
Número UN UN2237
Beilstein 512436
Información de solubilidad Soluble in water (0.5g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'