Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-2-nitro-N,N-di-n-propylaniline, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63709.03
Detalles adicionales : CAS : 40832-47-1 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490539
  • 81.60€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
40832-47-1
(4-Chloro-2-nitrophenyl)di-n-propylamine
Especificaciones
1g
40832-47-1
915754
256.73
97%
4-Chloro-2-nitro-N,N-di-n-propylaniline
UN2811
(4-Chloro-2-nitrophenyl)di-n-propylamine
Solid
Videos
SDS Documentos