Learn More
4-Cloro-2-(metiltio)pirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025804
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
49844-90-8
C5H5ClN2S
160.62
MFCD00006083
DFOHHQRGDOQMKG-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-methylthio pyrimidine, 4-chloro-2-methylthiopyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio, 4-chloro-2-methylmercapto pyrimidine, zlchem 575, pubchem15403, pubchem15764, acmc-1asbn
97113
4-cloro-2-metilsulfanilpirimidina
CSC1=NC=CC(Cl)=N1
49844-90-8
C5H5ClN2S
160.62
MFCD00006083
DFOHHQRGDOQMKG-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-methylthio pyrimidine, 4-chloro-2-methylthiopyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio, 4-chloro-2-methylmercapto pyrimidine, zlchem 575, pubchem15403, pubchem15764, acmc-1asbn
97113
4-cloro-2-metilsulfanilpirimidina
CSC1=NC=CC(Cl)=N1
It finds it application as a building block used in medicinal chemistry synthesis. 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine is used in the total synthesis of the marine alkaloid variolin B1 and 2-hydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid. It is also used in the synthesis of 2,4-disubstituted pyrimidines, a novel class of KDR kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como compuesto básico utilizado en síntesis química médica. La 4-cloro-2-metiltiopirimidina se utiliza en la síntesis total del alcaloide marino variolina B1 y el ácido 2-hidroxi-4-pirimidincarboxílico. También se usa en la síntesis de pirimidinas 2,4-disustituidas, una nueva clase de inhibidores de KDR.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases, el agua/humedad, el calor y la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Punto de fusión ∼-2°C
Densidad 1.38
Punto de ebullición 118°C to 120°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.6 00
Cantidad 10 g
Número UN UN1760
Beilstein 118042
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.63
Porcentaje de pureza 98%