Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H61620.06
Detalles adicionales : CAS : 16097-63-5 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446656
  • 362.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
16097-63-5
228.617
GOORQLLDZBAQIW-UHFFFAOYSA-N
248063
CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F
C6H4ClF3N2S
MFCD00269080
4-chloro-2-methylsulfanyl-6-trifluoromethyl pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio-6-trifluoromethyl pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio-6-trifluoromethyl pyrimidine, chloromethylsulfanyltrifluoromethylpyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio-6-trifluoromethyl, pubchem16997, ksc530m7l, 6-chloro-2-methylthio-4-trifluoromethyl pyrimidine, 2-methylthio-4-trifluoromethyl-6-chloropyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl-6-trifluoromethyl pyrimidine
4-chloro-2-methylsulfanyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Especificación
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
5g
C6H4ClF3N2S
4-chloro-2-methylsulfanyl-6-trifluoromethyl pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio-6-trifluoromethyl pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio-6-trifluoromethyl pyrimidine, chloromethylsulfanyltrifluoromethylpyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio-6-trifluoromethyl, pubchem16997, ksc530m7l, 6-chloro-2-methylthio-4-trifluoromethyl pyrimidine, 2-methylthio-4-trifluoromethyl-6-chloropyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl-6-trifluoromethyl pyrimidine
CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F
228.617
228.62
97%
Colorless
16097-63-5
MFCD00269080
GOORQLLDZBAQIW-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-methylsulfanyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
248063