Learn More
4-Cloro-2-metilquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11477227
92.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4295-06-1
MFCD00006757
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4295-06-1
MFCD00006757
4-Chloroquinaldine is used in the preparation of 4-phenyl-hydrazinoquinaldine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-cloroquinaldina se utiliza en la preparación de 4-fenil-hidracinoquinaldina
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methylquinoline
Punto de fusión ∼25°C
Densidad 0.881
Punto de ebullición 269°C to 270°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C9H6F3O3
Índice de refracción 1.622
Cantidad 5 g
Beilstein 3522
Sinónimo 4-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 4-trifluoromethoxy phenylaceticacid, 4-trifluoromethoxy-phenyl-acetic acid, 4-trifluoromethoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-trifluoromethoxy, maybridge3_006163
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI ZMTIBXQPXBUWPQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)OC(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(trifluorometoxi)fenil]acético
Peso molecular (g/mol) 219.14
PubChem CID 2777319
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.63
Porcentaje de pureza 97%