missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Cloro-2-fluorofenilacetonitrilo; 98 +%, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7031572
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
75279-53-7
C8H5ClFN
169.583
MFCD01312758
RTQOANCZEAIDEZ-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-chlorobenzyl cyanide, 4-chloro-2-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-phenyl-acetonitrile, 4-chloro-2-fluoro-phenyl acetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl ethanenitrile, pubchem4296, ksc494e1b
2736569
2-(4-cloro-2-fluorofenil)acetonitrilo
C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CC#N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
75279-53-7
C8H5ClFN
169.583
MFCD01312758
RTQOANCZEAIDEZ-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-chlorobenzyl cyanide, 4-chloro-2-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-phenyl-acetonitrile, 4-chloro-2-fluoro-phenyl acetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl ethanenitrile, pubchem4296, ksc494e1b
2736569
2-(4-cloro-2-fluorofenil)acetonitrilo
C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CC#N

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Punto de fusión 37°C to 41°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.59
Porcentaje de pureza ≥98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'