Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62351.MD
Detalles adicionales : CAS : 765917-27-9 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447316
  • 108.00€ / 250 miligramos
Fecha estimada de envío
05-01-2021
765917-27-9
256.508
2-4-chloro-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-chloro-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-chloro-2-fluorophenylboronic aicd, pinacol ester, 2-4-chloro-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
2-(4-cloro-2-fluorofenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
C12H15BClFO2
HWHYSIMGKXYKDS-UHFFFAOYSA-N
22273588
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)Cl)F
Especificaciones
4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
765917-27-9
2-4-chloro-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-chloro-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-chloro-2-fluorophenylboronic aicd, pinacol ester, 2-4-chloro-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)Cl)F
256.508
256.51
96%
250mg
C12H15BClFO2
HWHYSIMGKXYKDS-UHFFFAOYSA-N
2-(4-cloro-2-fluorofenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
22273588
Sólido
Videos
SDS Documentos