Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-2-fluoro-N-(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthyl)benzamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65455.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449656
  • 233.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD28098794
Especificaciones
4-Chloro-2-fluoro-N-(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthyl)benzamide
MFCD28098794
Solid
1g
303.76
95%
Videos
SDS Documentos