Learn More
Bromuro de 4-cloro-2,6-difluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7029262
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
537013-52-8
C7H4BrClF2
241.46
MFCD03094463
KYKUEAHGMDKVLF-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethyl-5-chloro-1,3-difluorobenzene, 4-chloro-2,6-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-5-chloro-1,3-difluoro-benzene, acmc-1b1j7, benzene, 2-bromomethyl-5-chloro-1,3-difluoro, 2-bromomethyl-5-chloranyl-1,3-bis fluoranyl benzene
2773551
2-(bromometil)-5-cloro-1,3-difluorobenceno
FC1=CC(Cl)=CC(F)=C1CBr
537013-52-8
C7H4BrClF2
241.46
MFCD03094463
KYKUEAHGMDKVLF-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethyl-5-chloro-1,3-difluorobenzene, 4-chloro-2,6-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-5-chloro-1,3-difluoro-benzene, acmc-1b1j7, benzene, 2-bromomethyl-5-chloro-1,3-difluoro, 2-bromomethyl-5-chloranyl-1,3-bis fluoranyl benzene
2773551
2-(bromometil)-5-cloro-1,3-difluorobenceno
FC1=CC(Cl)=CC(F)=C1CBr
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como producto farmacéutico en antibióticos, como sedantes, y para el tratamiento del cáncer. Se utiliza con frecuencia en la síntesis orgánica. Se usa como propulsor.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.46
Porcentaje de pureza 97%