missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Cloro-2,6-difluorobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7028884
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
886500-41-0
C7H2ClF2N
173.547
MFCD06660237
ABNYHMNNQYZWIM-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile, 4-hloro-2,6-ifluoro, benzonitrile, 4-chloro-2,6-difluoro, 4-chloro-2,6-difluorobenzenecarbonitrile
17750686
4-cloro-2,6-difluorobenzonitrilo
C1=C(C=C(C(=C1F)C#N)F)Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
886500-41-0
C7H2ClF2N
173.547
MFCD06660237
ABNYHMNNQYZWIM-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile, 4-hloro-2,6-ifluoro, benzonitrile, 4-chloro-2,6-difluoro, 4-chloro-2,6-difluorobenzenecarbonitrile
17750686
4-cloro-2,6-difluorobenzonitrilo
C1=C(C=C(C(=C1F)C#N)F)Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2,6-difluorobenzonitrile
Punto de fusión 100°C to 103°C
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.55
Porcentaje de pureza 97%
Cantidad 1 g
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'