Learn More
4'-Cloro-2,2':6',2''-terpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine is widely utilized in the field of supramolecular chemistry, which is used to manufacture double helicates, dendrimers, micelles and metallo-supramolecular polymers. It is used to synthesize the mono- and bis-terpyridines. It is actively involved in Williamson type ether reactions alpha,μ-bishydroxy-functionalized poly(propylene oxide).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
4′-Cloro-2,2′:6′,2′′-terpiridina se utiliza ampliamente en el campo de la química supramolecular, que se utiliza para la fabricación de helicatos dobles, dendrímeros, micelas y polímeros metalosupramoleculares. Se utiliza para sintetizar las mono- y bis-terpiridinas. Está activamente involucrado en reacciones de éter tipo Williamson alfa,µ-bishidroxi-funcionalizado poli(óxido de propileno).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
4′-Cloro-2,2′:6′,2′′-terpiridina se utiliza ampliamente en el campo de la química supramolecular, que se utiliza para la fabricación de helicatos dobles, dendrímeros, micelas y polímeros metalosupramoleculares. Se utiliza para sintetizar las mono- y bis-terpiridinas. Está activamente involucrado en reacciones de éter tipo Williamson alfa,µ-bishidroxi-funcionalizado poli(óxido de propileno).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine |
Punto de fusión | 148°C to 152°C |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 3613386 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Nombre IUPAC | 4-cloro-2,6-dipiridin-2-ilpiridina |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.72 |
Porcentaje de pureza | 98% |