Learn More
4-Chloro-1-butene, 98%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 460160050
Detalles adicionales : CAS : 927-73-1 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15562383
  • 130.10€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
927-73-1
90.55
4-chloro-1-butene, 1-butene, 4-chloro, 1-but-3-enyl chloride, ksc487m9b
4-chlorobut-1-ene
C4H7Cl
WKEVRZCQFQDCIR-UHFFFAOYSA-N
13565
C=CCCCl
Especificación
4-Chloro-1-butene
−8°C
5g
C4H7Cl
WKEVRZCQFQDCIR-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobut-1-ene
13565
98%
0.9210g/mL
Authentic
927-73-1
4-chloro-1-butene, 1-butene, 4-chloro, 1-but-3-enyl chloride, ksc487m9b
C=CCCCl
90.55
90.55
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Chloro-1-butene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.