Learn More
4-Cloro-1-butanol, 85 %, HCl y THF de equilibrio, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777864
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
928-51-8
C4H9ClO
108.57
MFCD00002967
HXHGULXINZUGJX-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-1-butanol, 4-chlorobutanol, 1-butanol, 4-chloro, tetramethylene chlorohydrin, 4-chloro-1-butane-ol, 4-chlorbutan-1-ol, unii-42ei3i5ay0, 4-chlorbutan-1-ol german, ccris 7507, 4-chloro-butan-1-ol
13569
CHEBI:87310
4-clorobutan-1-ol
OCCCCCl
928-51-8
C4H9ClO
108.57
MFCD00002967
HXHGULXINZUGJX-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-1-butanol, 4-chlorobutanol, 1-butanol, 4-chloro, tetramethylene chlorohydrin, 4-chloro-1-butane-ol, 4-chlorbutan-1-ol, unii-42ei3i5ay0, 4-chlorbutan-1-ol german, ccris 7507, 4-chloro-butan-1-ol
13569
CHEBI:87310
4-clorobutan-1-ol
OCCCCCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-1-butanol
Nombre de nota Balance THF and HCl
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0890g/mL
Punto de ebullición 58.0°C to 60.0°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 36°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH2)4OH
Índice de refracción 1.4520 to 1.4560
Cantidad 10 g
Beilstein 01, II, 398
Gravedad específica 1.089
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.57
Porcentaje de pureza 85%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-1-butanol, balance THF and HCl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.