Learn More
4-cloro-1,2-dihidroftalazin-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10415882
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
2257-69-4
C8H5ClN2O
180.59
MFCD00102192
QCKGMJDOJRNSMS-UHFFFAOYSA-N
4-chlorophthalazin-1 2h-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one, 4-chlorophthalazin-1-ol, 1 2h-phthalazinone, 4-chloro, 4-chloro-1 2h-phthalazinone, 4-chlorophthalazone, 4-chloro-1-phthalazinol, 4-chlorophthalazin-1-one, 1-chlorophthalazin-4-one, 1-chlorophthalazine-4-one
2775142
4-cloro-2H-ftalazin-1-ona
ClC1=NNC(=O)C2=CC=CC=C12
2257-69-4
C8H5ClN2O
180.59
MFCD00102192
QCKGMJDOJRNSMS-UHFFFAOYSA-N
4-chlorophthalazin-1 2h-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one, 4-chlorophthalazin-1-ol, 1 2h-phthalazinone, 4-chloro, 4-chloro-1 2h-phthalazinone, 4-chlorophthalazone, 4-chloro-1-phthalazinol, 4-chlorophthalazin-1-one, 1-chlorophthalazin-4-one, 1-chlorophthalazine-4-one
2775142
4-cloro-2H-ftalazin-1-ona
ClC1=NNC(=O)C2=CC=CC=C12
Nombre del producto químico o material 4-chloro-1, 2-dihydrophthalazin-1-one
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.59
Porcentaje de pureza 97%