Learn More
4'-Chloro(1,1'-biphenyl)-4-sulfonyl chloride, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge MO07005EA
Detalles adicionales : CAS : 20443-74-7 Peso : 0.06000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 10g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10209502
  • 249.10€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
20443-74-7
287.154
NWYUSJMIHFIMTA-UHFFFAOYSA-N
2794745
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)S(=O)(=O)Cl
C12H8Cl2O2S
MFCD01631918
4'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-4-biphenylylsulphonyl chloride, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-chloro, 4'-chlorobiphenyl4-sulfonyl chloride, 4-chlorobiphenyl-4'-sulfonyl chloride, 4'-chloro biphenyl-4-sulfonyl chloride
4-(4-chlorophenyl)benzenesulfonyl chloride
Especificaciones
4';-Chloro[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
10g
97.0
C12H8Cl2O2S
4'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-4-biphenylylsulphonyl chloride, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-chloro, 4'-chlorobiphenyl4-sulfonyl chloride, 4-chlorobiphenyl-4'-sulfonyl chloride, 4'-chloro biphenyl-4-sulfonyl chloride
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)S(=O)(=O)Cl
287.154
287.17
Amber Glass Bottle
20443-74-7
97%
MFCD01631918
NWYUSJMIHFIMTA-UHFFFAOYSA-N
4-(4-chlorophenyl)benzenesulfonyl chloride
2794745
97%
Videos
SDS Documentos