Learn More
Alfa Aesar™ 4-Carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62028.03
Detalles adicionales : CAS : 1050423-87-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496936
  • 70.10€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1050423-87-4
266.075
JSQNZNXVVRPGTD-UHFFFAOYSA-N
46739808
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)C(=O)O)F
C13H16BFO4
MFCD12756466
3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxy-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-carboxy-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxy-2-fluorophenylboronicacidpinacolester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoicacid, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzoic acid
3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Especificaciones
4-Carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
1g
C13H16BFO4
3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxy-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-carboxy-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxy-2-fluorophenylboronicacidpinacolester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoicacid, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzoic acid
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)C(=O)O)F
266.075
266.07
96%
199°C to 204°C
1050423-87-4
MFCD12756466
JSQNZNXVVRPGTD-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
46739808
Solid
Videos
SDS Documentos